L-Methionin
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
02102291.1 02102291.5 0210229101 02102291.3
ICNA02102291.1EA 71.6 EUR
ICNA02102291.1 ICNA02102291.5 ICNA0210229101 ICNA02102291.3
L-Methionin
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
Dichte: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004