D-Methionin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(+)-Methionine, (R)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-Methionine, H-D-Met-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9375-25G M9375-5G
SIALM9375-25GEA 188 EUR
SIALM9375-25G SIALM9375-5G
D-Methionin, Sigma-Aldrich®
D-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
MDL Number: MFCD00002622
CAS-Nummer: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Merck Index: 13,06004