Glycin (H-Gly-OH) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
24403.298EA
167
EUR
24403.298
24403.367
24403.460
Glycin (H-Gly-OH) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH Molekulargewicht: 75.07 g/mol Siedepunkt: 181 Schmelzpunkt: 83 Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |