Glycin (H-Gly-OH)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
70255645-5KG
70255645-1KG
MOLE70255645-5KGEA
270
EUR
MOLE70255645-5KG
MOLE70255645-1KG
Glycin (H-Gly-OH)
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH Molekulargewicht: 75.07 g/mol Siedepunkt: 181 Schmelzpunkt: 83 Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |