Glycin (H-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
33226-1KG 33226-250G 33226-50KG
SIAL33226-1KGEA 130 EUR
SIAL33226-1KG SIAL33226-250G SIAL33226-50KG
Glycin (H-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Glycin (H-Gly-OH)
Formel: NH₂CH₂COOH
Molekulargewicht: 75.07 g/mol
Siedepunkt: 181
Schmelzpunkt: 83
Dichte: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM