Glycin (H-Gly-OH)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
04943-1
04943-2
BMOL04943-1EA
0
EUR
BMOL04943-1
BMOL04943-2
Glycin (H-Gly-OH)
Glycin (H-Gly-OH)
Formel:
NH₂CH₂COOH Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 83 °C Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-Nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |