Glyzin ≥99% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
0167-1KGEA 294 EUR
0167-1KG 0167-10KG 0167-5KG 0167-12KG 0167-50KG
Glyzin ≥99% für die Biotechnologie
Formel: NH₂CH₂COOH
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs. bei 260 nm (1 M, Lösung) ≤0.1
Abs. bei 280 nm (1 M, Lösung) ≤0.1
Chlorid <= 0,01%
DNase Unter Nachweisgrenze
Schwermetalle (wie Pb) <= 0,002%
Trocknungsverlust <= 0,2%
pH (5%, Wasser) bei 25 °C 5,9 - 6,4
Protease Unter Nachweisgrenze
Reinheit >= 99%
RNase Unter Nachweisgrenze
Löslichkeit (10%, Wasser) Bestanden
Sulfat <= 0,05%
Dünnschichtchromatographie (DC) Ein Punkt