6-Aminocapronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A2504-25G A2504-100G A2504-1KG A2504-500G A2504-5KG
SIALA2504-25GEA 66.1 EUR
SIALA2504-25G SIALA2504-100G SIALA2504-1KG SIALA2504-500G SIALA2504-5KG
6-Aminocapronsäure, Sigma-Aldrich®
6-Aminocapronsäure
Formel: C₆H₁₃NO₂
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
Flammpunkt: 207 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431