6-Aminocapronsäure
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
3113.1
3113.2
3113.3
ROTH3113.1EA
45.3
EUR
ROTH3113.1
ROTH3113.2
ROTH3113.3
6-Aminocapronsäure
6-Aminocapronsäure
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 127 °C Flammpunkt: 207 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008238 CAS-Nummer: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Merck Index: 13,00431 |