Mangan(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acetic acid manganese (II) salt, Manganese diacetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
330825-100G
330825-25G
330825-5G
SIAL330825-100GEA
328
EUR
SIAL330825-100G
SIAL330825-25G
SIAL330825-5G
Mangan(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)acetat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mn Molekulargewicht: 173.03 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013039 CAS-Nummer: 638-38-0 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 12,05763 |