Mangan(II)acetat, wasserfrei 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23708.0B B23708.18 B23708.30
B23708.0BEA 473 EUR
B23708.0B B23708.18 B23708.30
Mangan(II)acetat, wasserfrei 98+%
Mangan(II)acetat
Purity: 98+% CAS No.: 638-38-0 Molecular Formula: C4H6MnO4 Formula Weight: 173.03 Merck Reference: 14,5724 MDL No.: MFCD00013039
Formel: (H₃CCOO)₂Mn
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013039
CAS-Nummer: 638-38-0
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 14,5724