Mangan(II)acetat, wasserfrei 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Acetic acid manganese (II) salt, Manganese diacetate
389140050 389140250 389141000
ACRO389140050EA 30.7 EUR
ACRO389140050 ACRO389140250 ACRO389141000
Mangan(II)acetat, wasserfrei 98+%
Mangan(II)acetat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn
Molekulargewicht: 173.03 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013039
CAS-Nummer: 638-38-0
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 12,05763
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.0 %