Zinkstearat
Lieferant: Roth Carl
9295.1
9295.5
ROTH9295.1EA
74.7
EUR
ROTH9295.1
ROTH9295.5
Zinkstearat
Zinkstearat
Formel:
C₃₆H₇₀O₄Zn Schmelzpunkt: 140 °C Dichte: 1.095 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 276 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013031 CAS-Nummer: 557-05-1 EINECS: 209-151-9 Merck Index: 13,10212 |