Zinkstearat (12,5 - 14% ZnO)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
33238.A1
33238.A7
33238.30
33238.18
33238.A1EA
60.7
EUR
33238.A1
33238.A7
33238.30
33238.18
Zinkstearat (12,5 - 14% ZnO)
Zinkstearat
CAS No.: 557-05-1
Molecular Formula: Zn[CH3(CH2)16CO2]2
Formula Weight: 632.48
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 130°
MDL No.: MFCD00013031
Formel:
C₃₆H₇₀O₄Zn Schmelzpunkt: 130 °C Dichte: 1.095 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 276 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013031 CAS-Nummer: 557-05-1 EINECS: 209-151-9 Merck Index: 14,10158 |