Zinkstearat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
263780010 263780050 263780200
ACRO263780010EA 34.6 EUR
ACRO263780010 ACRO263780050 ACRO263780200
Zinkstearat
Zinkstearat
Formel: C₃₆H₇₀O₄Zn
Schmelzpunkt: 118…128 °C
Dichte: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013031
CAS-Nummer: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 12.5 to 14.0 % (ZnO)