Zinkacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ200

383317-100G 383317-25G
SIAL383317-100GEA 331 EUR
SIAL383317-100G SIAL383317-25G
Zinkacetat, Sigma-Aldrich®
Zinkacetat
Formel: C₄H₆O₄Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012454
CAS-Nummer: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR