Zinkacetat, wasserfrei ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
35792.09
35792.18
35792.09EA
82.1
EUR
35792.09
35792.18
Zinkacetat, wasserfrei ≥99,98% (Metall-Basis)
Zinkacetat
Purity: 99.98%
CAS No.: 557-34-6
Molecular Formula: C4H6O4Zn
Formula Weight: 183.47
Physical Form: Granular
Density: 1.84
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012454
Formel:
C₄H₆O₄Zn Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 200 °C (dec.) Dichte: 1.84 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012454 CAS-Nummer: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,10128 |