Quecksilber(II)acetat ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04410.0050
1.04410.0250
1.04410.5000
1.04410.0050EA
111
EUR
1.04410.0050
1.04410.0250
1.04410.5000
Quecksilber(II)acetat ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Quecksilber(II)acetat
Formel:
(H₃CCOO)₂Hg Schmelzpunkt: 178…180 °C Dichte: 3,27 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012165 CAS-Nummer: 1600-27-7 EINECS: 216-491-1 UN-Nummer: 1629 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05898 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 400 g/l (20 °C) |
Melting Point | 178 - 180 °C (decomposition) |
Molar Mass | 318.68 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 3.27 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |