Kupfer(II)acetat, wasserfrei 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Acetic acid copper (II) salt, Cupric acetate, Copper diacetate

405370500 405370010 405372500
ACRO405370500EA 163 EUR
ACRO405370500 ACRO405370010 ACRO405372500
Kupfer(II)acetat, wasserfrei 99%, rein
Kupfer(II)acetat
Formel: CuCH₃CO₂
Molekulargewicht: 181.64 g/mol
Siedepunkt: 240
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008690
CAS-Nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02690

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR