Ammoniumformiat, (max. 3% H₂O) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10699.0B A10699.0I A10699.30
A10699.0BEA 69.1 EUR
A10699.0B A10699.0I A10699.30
Ammoniumformiat, (max. 3% H₂O) 97%
Ammoniumformiat
Purity: 97% CAS No.: 540-69-2 Molecular Formula: CH5NO2 Formula Weight: 63.06 Odour: Ammonia-like Melting Point: ca 116° Beilstein Reference: 3625095 Merck Reference: 14,523 MDL No.: MFCD00013103
Formel: HCO₂NH₄
Schmelzpunkt: ∼116 °C
Dichte: 1,28
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 14,523