Ammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
A1542-2.5KG A1542-250G A1542-500G
SIALA1542-2.5KGEA 457 EUR
SIALA1542-2.5KG SIALA1542-250G SIALA1542-500G
Ammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molekulargewicht: 77.08 g/mol
Schmelzpunkt: 114
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM