Ammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
372331-10G 372331-100G
SIAL372331-10GEA 83.2 EUR
SIAL372331-10G SIAL372331-100G
Ammoniumacetat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM