Ammoniumacetat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetic acid ammonium salt
T872.1
T872.2
T872.3
T872.5
ROTHT872.1EA
36.6
EUR
ROTHT872.1
ROTHT872.2
ROTHT872.3
ROTHT872.5
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Schmelzpunkt: 114 °C Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 136 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS-Nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |