Magnesiumstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
415057-1KG
415057-25G
SIAL415057-1KGEA
68.3
EUR
SIAL415057-1KG
SIAL415057-25G
Magnesiumstearat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumstearat
Formel:
C₃₆H₇₀MgO₄ Schmelzpunkt: 130…140 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036391 CAS-Nummer: 557-04-0 EINECS: 209-150-3 Merck Index: 13,05714 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...