Bariumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
255912-10G 255912-50G
SIAL255912-10GEA 191 EUR
SIAL255912-10G SIAL255912-50G
Bariumacetat, Sigma-Aldrich®
Bariumacetat
Formel: (H₃CCOO)₂Ba
Schmelzpunkt: ∼450 °C
Dichte: 2.468 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012447
CAS-Nummer: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00968