Natriumpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W518905-10KG-K
W518905-1KG-K
W518905-25KG-K
SIALW518905-10KG-KEA
538
EUR
SIALW518905-10KG-K
SIALW518905-1KG-K
SIALW518905-25KG-K
Natriumpropionat, Sigma-Aldrich®
Natriumpropionat
Formel:
C₃H₅NaO₂ Molekulargewicht: 96.06 g/mol Schmelzpunkt: 288.76 Flammpunkt: 157 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002759 CAS-Nummer: 137-40-6 EINECS: 205-290-4 Merck Index: 12,08816 |