Lithiumstearat 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

413340250 413341000
ACRO413340250EA 24.4 EUR
ACRO413340250 ACRO413341000
Lithiumstearat 95%
Lithiumstearat
Formel: C₁₈H₃₅LiO₂
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042032
CAS-Nummer: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR