Natriumacetat
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme:
Acetic acid sodium salt
54652-2
54652-3
BMOL54652-2EA
0
EUR
BMOL54652-2
BMOL54652-3
Natriumacetat
Natriumacetat
Formel:
H₃CCOONa Siedepunkt: 881.4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 324 °C Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >250 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH-Nummer: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |