Kaliumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetic acid potassium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W292001-10KG W292001-1KG W292001-5KG W292001-SAMPLE
SIALW292001-10KGEA 246 EUR
SIALW292001-10KG SIALW292001-1KG SIALW292001-5KG SIALW292001-SAMPLE
Kaliumacetat, Sigma-Aldrich®
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Molekulargewicht: 98.14 g/mol
Schmelzpunkt: 304
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM