Kaliumacetat ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Acetic acid potassium salt
236497-100G
236497-500G
236497-2.5KG
236497-25KG
236497-100GEA
49.72
EUR
236497-100G
236497-500G
236497-2.5KG
HONC236497-25KG
Kaliumacetat ≥99,0% ACS, Fluka™
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Molekulargewicht: 98.14 g/mol Schmelzpunkt: 292 °C Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (titration with Perchloric acid) | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (5 %, 25 °C) | 6.5 - 9.0 |
Calcium (Ca) | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.002 % |
Sodium (Na) | Max. 0.03 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.003 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
IR spectrum | complying |