Natriumbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
303410-100G 303410-500G 303410-5G
SIAL303410-100GEA 44.6 EUR
SIAL303410-100G SIAL303410-500G SIAL303410-5G
Natriumbutyrat, Sigma-Aldrich®
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molekulargewicht: 110.09 g/mol
Schmelzpunkt: 244
Dichte: 1.324 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6