Natriumbutyrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
263190050 263190250 263191000 263195000
ACRO263190050EA 26.4 EUR
ACRO263190050 ACRO263190250 ACRO263191000 ACRO263195000
Natriumbutyrat 98%
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Schmelzpunkt: 250…253 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %