Capronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
153745-100G 153745-2.5G 153745-500G
SIAL153745-100GEA 42.4 EUR
SIAL153745-100G SIAL153745-2.5G SIAL153745-500G
Capronsäure, Sigma-Aldrich®
Capronsäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4,8 °C
Dichte: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004421
CAS-Nummer: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN-Nummer: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765