Sebacoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sebacoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
84850-100ML
84850-25ML
84850-500ML
SIAL84850-100MLEA
166
EUR
SIAL84850-100ML
SIAL84850-25ML
SIAL84850-500ML
Sebacoyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Sebacoyldichlorid
Formel:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 165 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000770 CAS-Nummer: 111-19-3 EINECS: 203-843-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |