Sebacoyldichlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sebacoyl chloride
A14226.14 A14226.22 A14226.36
A14226.14EA 41.5 EUR
A14226.14 A14226.22 A14226.36
Sebacoyldichlorid ≥97%
Sebacoyldichlorid
Purity: 97% CAS No.: 111-19-3 Molecular Formula: ClCO(CH2)8COCl Formula Weight: 239.14 Flash Point: 165°(329°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Acrid Melting Point: -5° Boiling Point: 161°/14mm Beilstein Reference: 1365665 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000770
Formel: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Siedepunkt: 161 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1.121
Flammpunkt: 165 °C (329 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000770
CAS-Nummer: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,II