Triethylcitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ300

W308307-10KG-K W308307-1KG-K W308307-25KG-K
SIALW308307-10KG-KEA 506 EUR
SIALW308307-10KG-K SIALW308307-1KG-K SIALW308307-25KG-K
Triethylcitrat, Sigma-Aldrich®
Triethylcitrat
Formel: C₁₂H₂₀O₇
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 150 °C
MDL Number: MFCD00009201
CAS-Nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR