Triethylcitrat
Lieferant: Merck
Synonyme: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
27500-1L-F 27500-250ML-F
SIAL27500-1L-FEA 184 EUR
SIAL27500-1L-F SIAL27500-250ML-F
Triethylcitrat
Triethylcitrat
Formel: C₁₂H₂₀O₇
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 150 °C
MDL Number: MFCD00009201
CAS-Nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7