Dimethyladipat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
186252-100G
186252-500G
SIAL186252-100GEA
46.9
EUR
SIAL186252-100G
SIAL186252-500G
Dimethyladipat, Sigma-Aldrich®
Dimethyladipat
Formel:
C₈H₁₄O₄ Molekulargewicht: 174.2 g/mol Siedepunkt: ∼229 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 10.3 Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 107 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008469 CAS-Nummer: 627-93-0 EINECS: 211-020-6 Merck Index: 13,00163 |