Dimethyladipat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Adipic acid dimethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid dimethyl ester
B21174.0B
B21174.18
B21174.30
B21174.0BEA
89.6
EUR
B21174.0B
B21174.18
B21174.30
Dimethyladipat ≥99%
Dimethyladipat
Purity: 99%
CAS No.: 627-93-0
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4280
Melting Point: 8°
Boiling Point: 109-110°/14mm
Beilstein Reference: 1707443
Merck Reference: 14,162
MDL No.: MFCD00008469
Formel:
C₈H₁₄O₄ Molekulargewicht: 174.2 g/mol Siedepunkt: 109…110 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 8 °C Dichte: 1.063 Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008469 CAS-Nummer: 627-93-0 EINECS: 211-020-6 Merck Index: 13,00163 |