Diethyladipat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
NSC 19160, Adipic acid diethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid diethyl ester, NSC 3363
A11476.22
A11476.36
A11476.22EA
30.8
EUR
A11476.22
A11476.36
Diethyladipat ≥99%
Diethyladipat
Purity: 99%
CAS No.: 141-28-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₈O₄ Siedepunkt: 250…252 °C Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1.008 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009215 CAS-Nummer: 141-28-6 EINECS: 205-477-0 Merck Index: 14,162 |