Dimethylsuccinat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
150731000 150735000
ACRO150731000EA 21.7 EUR
ACRO150731000 ACRO150735000
Dimethylsuccinat 99%
Dimethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1.11 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008466
CAS-Nummer: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA