Diethylsuccinat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
150540010 150540051 150540250
ACRO150540010EA 62.4 EUR
ACRO150540010 ACRO150540051 ACRO150540250
Diethylsuccinat 98%
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Siedepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.04 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009208
CAS-Nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %