Diethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237507-10KG W237507-1KG W237507-25KG W237507-SAMPLE
SIALW237507-10KGEA 314 EUR
SIALW237507-10KG SIALW237507-1KG SIALW237507-25KG SIALW237507-SAMPLE
Diethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylmalonat
Formel: C₇H₁₂O₄
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1.055 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009195
CAS-Nummer: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856