Diethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
D97754-1KG
D97754-2.5KG
D97754-25G
D97754-500G
SIALD97754-1KGEA
81.7
EUR
SIALD97754-1KG
SIALD97754-2.5KG
SIALD97754-25G
SIALD97754-500G
Diethylmalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylmalonat
Formel:
C₇H₁₂O₄ Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1.055 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009195 CAS-Nummer: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 13,03856 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...