Diethylmalonat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
114450010
114450250
114455000
114450025
114450100
114450010.EA
86.5
EUR
114450010.
114450250.
114455000.
114450025.
114450100.
Diethylmalonat 99+%
Diethylmalonat
Formel:
C₇H₁₂O₄ Siedepunkt: 199 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1.055 g/cm³ Flammpunkt: 93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009195 CAS-Nummer: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 13,03856 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml |
GC | ≥99.0 % |