Bis(2-ethylhexyl)sebacat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
84822-1L 84822-250ML
SIAL84822-1LEA 81.5 EUR
SIAL84822-1L SIAL84822-250ML
Bis(2-ethylhexyl)sebacat, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)sebacat
Formel: C₂₆H₅₀O₄
Siedepunkt: 435 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 213 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009497
CAS-Nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM