Dimethylcarbonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
116120025
116125000
116120010
116120100
ACRO116120025EA
180
EUR
ACRO116120025
ACRO116125000
ACRO116120010
ACRO116120100
Dimethylcarbonat 99%
Dimethylcarbonat
Formel:
C₃H₆O₃ Siedepunkt: 90 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 2…4 °C Dichte: 1.069 g/cm³ Flammpunkt: 18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008420 CAS-Nummer: 616-38-6 EINECS: 210-478-4 UN-Nummer: 1161 ADR: 3,II Merck Index: 12,06117 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3672 to 1.3692 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Acidity (HCl) | ≤0.1 % |
Methanol | ≤0.2 % (GC) |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.5 ppm |
Titrable base | ≤0.0004 meq/g |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
K2Cr2O7-reducing substance | Passes test |