Diethylcarbonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12477.0D A12477.0F A12477.AP AB115877.0500
A12477.0DEA 362 EUR
A12477.0D A12477.0F A12477.AP ABCRAB115877.0500
Diethylcarbonat 99%
Diethylcarbonat
Purity: 99+% CAS No.: 105-58-8 Molecular Formula: (CH3CH2O)2C=O Formula Weight: 118.13 Flash Point: 31°(87°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.975 Refractive Index: 1.3845 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -43° Boiling Point: 126-128° Beilstein Reference: 956591 Merck Reference: 14,3780 UN No.: 2366 MDL No.: MFCD00009107
Formel: C₅H₁₀O₃
Siedepunkt: 126…128 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0.975
Flammpunkt: 31 °C (87 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009107
CAS-Nummer: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN-Nummer: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3780