Methylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W274208-10KG-K
W274208-1KG-K
W274208-20KG-K
SIALW274208-10KG-KEA
799
EUR
SIALW274208-10KG-K
SIALW274208-1KG-K
SIALW274208-20KG-K
Methylpropionat, Sigma-Aldrich®
Methylpropionat
Formel:
C₄H₈O₂ Siedepunkt: 79.7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –87 °C Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –2 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009306 CAS-Nummer: 554-12-1 EINECS: 209-060-4 UN-Nummer: 1248 ADR: 3,II Merck Index: 12,06191 |