Methylpropionat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Propanoic acid methyl ester
A14944.0F A14944.AE A14944.AP
A14944.0FEA 385 EUR
A14944.0F A14944.AE A14944.AP
Methylpropionat ≥99%
Methylpropionat
Purity: 99% CAS No.: 554-12-1 Molecular Formula: CH3CH2CO2CH3 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -2°(28°F) Physical Form: Liquid Density: 0.915 Refractive Index: 1.3770 Melting Point: -88° Boiling Point: 78-80° Beilstein Reference: 1737628 Merck Reference: 14,6112 UN No.: 1248 MDL No.: MFCD00009306
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 78…80 °C
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 0.915
Flammpunkt: –2 °C (28 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009306
CAS-Nummer: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN-Nummer: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6112